BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 531 EUR InStock
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
BSB-Messsysteme
Das OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) ist ein modernes Messinstrument für den Einsatz in allen Arten von respirometrischen Studien. Das vielseitige OxiTop®-IDS eignet sich sowohl für aerobe als auch für anaerobe Untersuchungen. Alle Köpfe können unabhängig vom Messgerät für die Routine-BSB-Messung von 1 bis 7 Tagen eingesetzt werden.
  • Kurvendarstellung zur Überwachung des Messverlaufs
  • Parallele Messung unterschiedlicher Untersuchungen und Methoden
  • Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen,
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..