Wasser zur Verdünnung Organik-frei
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2641549
705-2037EA 80.7 EUR InStock
705-2037
Wasser zur Verdünnung Organik-frei
Wasser
Used for UV-254 and TOC methods.
Formel: H₂O
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge