Benzonase® Nuclease
Lieferant: Novagen (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70664-3 70746-3 70746-4 71206-3 71205-3
70664-3EA 313 EUR InStock
70664-3 70746-3 70746-4 71206-3 71205-3
Benzonase® Nuclease
Enzyme
Benzonase® nuclease degrades all forms of DNA and RNA while having no proteolytic activity. Benzonase® is compatible with BugBuster® and PopCulture® protein extraction reagents and therefore can be added to these reagents to eliminate viscosity and remove nucleic acids from E. coli extracts.
  • Degrades all forms of DNA and RNA
  • Effective over a wide range of conditions
  • Exceptionally high specific activity
  • Ideal for removal of nucleic acids from recombinant proteins
  • Reduces viscosity, processing time and improves protein yields from cell extracts
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..