Tupfers im Röhrchen
Lieferant: COPAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
155C 160C 168C 159C 162C
710-0457EA 29.3 EUR InStock
710-0457 710-0430 710-0461 710-0928 710-0929
Tupfers im Röhrchen
Tupfer Tupfer im Röhrchen
Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
  • Sterile
  • Each tube has a tamper-proof cap
  • Batch number, expiry date, and full description printed on each tube
Suitable for medical use guarantees that all swab tubes are non toxic and have low moisture permeability.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge