VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
710-0432EA 40.2 EUR InStock
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
Abstrichbestecke für die Entnahme und den Transport von bakteriologischen Proben mit Applikatoren und Transportmedien.
  • Auf dem Applikator und im Röhrchen kann eine Vielzahl von Bakterien 24 bis 48 Stunden überleben
  • Manipulationssicheres Siegel, welches sich beim Öffnen weiß färbt
  • Mittleres Risiko bei vorübergehender oder kurzzeitiger Anwendung
Geeignet für chirurgisch-invasive, kurzzeitige Anwendungen.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Zertifizierungen: More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..