VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
710-0432EA 40.2 EUR InStock
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
Abstrichbestecke für die Entnahme und den Transport von bakteriologischen Proben mit Applikatoren und Transportmedien.
  • Auf dem Applikator und im Röhrchen kann eine Vielzahl von Bakterien 24 bis 48 Stunden überleben
  • Manipulationssicheres Siegel, welches sich beim Öffnen weiß färbt
  • Mittleres Risiko bei vorübergehender oder kurzzeitiger Anwendung
Geeignet für chirurgisch-invasive, kurzzeitige Anwendungen.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Zertifizierungen: Klasse II a.
Verpackung: Einzeln in Aluminiumbeuteln unter Stickstoff verpackt, was eine längere Haltbarkeitsdauer gewährleistet.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge