Abstrichbestecke mit Transportmedium für Viren und Chlamydien
Lieferant: COPAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
144C 147C 148C 145C
710-0450EA 63.5 EUR InStock
710-0450 710-0453 710-0454 710-0451
Abstrichbestecke mit Transportmedium für Viren und Chlamydien
Tupfer Transport-Tupfer
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Zertifizierungen: ISO 13485. ISO 9001:2008
Verpackung: Einzeln verpackt in Aufreißpackungen. 25 Tupfer pro Box, 10x25 Tupfer pro Karton.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge