Quadratische Schablonen für die Probenahme
Lieferant: COPAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T2905C T2905CS01 T2906C T2906CS01
710-0480EA 69.2 EUR InStock
710-0480 710-0481 710-0482 710-0483
Quadratische Schablonen für die Probenahme
Probenehmer Probenschöpfer
Schablonen zur Eingrenzung des Probenahmebereichs. Die Schablonen helfen bei der Eingrenzung der Probengröße bei flachen Oberflächen und ermöglichen dem Anwender die Bestimmung der Keimzahl pro cm2. Diese Methode eignet sich zur Ermittlung der Gesamtkeimzahl in Reinräumen und kritischen Bereichen, in denen sterile Arzneimittel der Umgebung ausgesetzt sind sowie in der Lebensmittelverarbeitung zur Festlegung von Hygienestandards auf der Basis der koloniebildenden Einheiten pro cm².
  • Für eine eingegrenzte und standardisierte Probenahme
  • Zwei Größen erhältlich
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..