Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer rechteckiger Schaumstoffkopf
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX707A
710-0547EA 550 EUR InStock
710-0547
Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer rechteckiger Schaumstoffkopf
Tupfer Reinigungstupfer
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
  • High-grade PU tip will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion
  • Delicate components can be cleaned
Thermisch strukturverfestigtes Reinigungsstäbchen für Anwendungen, die hohe Saugfähigkeit, geringe Partikelfreisetzung und gleichmäßige Verteilung von Lösungsmitteln erfordern.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet. Beutel-in-Beutel verpackt.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge