Schaumummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX720B
710-0553EA 880 EUR InStock
710-0553
Schaumummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Tupfer Reinigungstupfer
Das stark saugfähige Reinigungsstäbche haben einen weichen Kopf mit geringem Abrieb.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Das Reinigungsstäbchen verfügt über einen Schaumstoffkopf, der um einen Wattestäbchenkern an einem langen Stiel aus Hartholz geformt ist
  • Hohe Saugkraft für allgemeine Anwendungen
Verpackung: Beutel-in-Beutel.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge