Reinigungsstäbchen, Alpha®, kleiner Kopf
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX743B
710-0557EA 667 EUR InStock
710-0557
Reinigungsstäbchen, Alpha®, kleiner Kopf
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen besteht aus 100% Endlosfilament-Polyester, das am Stiel durch Heißguss angebracht ist. Dadurch werden frei liegende Kanten versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu minimieren und kontaminierende Klebstoffe überflüssig zu machen.
  • Durch zweilagigen Aufbau sehr saugfähig
  • Weiches, scheuerfreies Polyester ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
  • Kompakter Stiel und der stabile, integrierte Kopf bieten festen Halt
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge