ESD-Reinigungsstäbchen, Mini Compressed CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX750E
710-0575EA 133 EUR InStock
710-0575
ESD-Reinigungsstäbchen, Mini Compressed CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Der gewaschene, offenporige CleanFoam Kopf ist besonders hart und spitz.
  • Stat-Rite-Stiel ohne kontaminierende Zusatzstoffe sorgt für die sichere Ableitung elektrischer Ladungen ohne Kontamination
  • Aufdruck ESD-sicher am Stiel gekennzeichnet
Für die Reinigung kleiner, geschlitzter und gerillter Bereiche.
Verpackung: Beutel-in-Beutel verpackt.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge