VWR®, Einwegköpfe für Luftkeimsammler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
710-0890EA 206 EUR InStock
710-0890 710-0891
VWR®, Einwegköpfe für Luftkeimsammler
Probenehmer Luftkeimsammler
Die Umweltüberwachung in Reinräumen ist ein wichtiger und kritischer Teil der Fertigungskette in einem Produktionsunternehmen.
  • Hergestellt aus 100% recycelbarem Kunststoff
  • Gebrauchsfertiger Kopf für schnelle Aktionen und Notfallsituationen
  • Kann ohne Kontaminationsprobleme in sterile Reinräume eingebracht werden
Zertifizierungen: cGMP.
Bestellinformation: Sterilisationszertifikat im Lieferumfang enthalten.
Verpackung: Doppelverpackungen gewährleisten vollständige Sterilität des Kopfes bei Eintritt in einen Reinraum und eine lange Haltbarkeit (5 Jahre).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge