Homogenisatoren, Lab paddle blender, LB 400 W Labor-Homogenisator mit Glasfenster in der Tür, Drehzahl: 240 min⁻¹, feste Drehzahl: 8 Hübe/Sekunde, Volumen: 50 - 400 ml
Lieferant: VWR Collection
Homogenisatoren, Lab paddle blender, LB 400 W Labor-Homogenisator mit Glasfenster in der Tür, Drehzahl: 240 min⁻¹, feste Drehzahl: 8 Hübe/Sekunde, Volumen: 50 - 400 ml
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
HOMOGENISATOR LB 400W SS 50-300ML 1 * 1 ST 710-0922 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI710-0922
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..