Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: COPAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
111C.USE 113C.USE 117C.USE 132C.USE 134C.USE 139C.USE 143C.USE 125C.USE 136C.USE
710-0443EA 42.2 EUR InStock
710-0443 710-0445 710-0446 710-0449 710-0924 710-0926 710-0927 710-0923 710-0925
Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
  • Tip and tube ensure viability of a wide range of bacteria for 24 to 48 hours
  • Performance tested for aerobic and anaerobic organisms
  • Class IIa surgical type device for single use
Suitable for collecting samples from the natural orifices of the body and wounds.
Verpackung: Individually in a bag with a tamper-proof closure, which turns white after opening.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..