SRK® Pharma Swab Rinse Set
Lieferant: COPAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
958C 952C 9U004S
COPA958CEA 679 EUR InStock
COPA958C 710-1862 COPA9U004S
SRK® Pharma Swab Rinse Set
Tupfer Tupfer im Set mit Spüllösung
Tupferspülsets (SRK®) zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen.
  • Die isotonische Salzlösung enthält Zusätze zum Neutralisieren und Deaktivieren von Desinfektionsmitteln und keimtötenden Wirkstoffen
  • Die Spüllösung wird verwendet, um das sterile Abstrichbesteck vor der Probenahme anzufeuchten und es nach der Probenahme darin zu transportieren
Für mikrobielle Nachweise oder quantitative Analysen.
Verpackung: Dreifach schutzverpackt. 20 Kits pro Packung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge