Anaerobes Gas-System, PetriSphere
Lieferant: BIOTOOL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IL.112017
710-1964EA 5420 EUR InStock
710-1964
Anaerobes Gas-System, PetriSphere
Anaerobe Systeme
Das anaerobe Gas-System von BioTool eignet sich für die Kultivierung von anaeroben, mikroaerophilen und kapnophilen Bakterien in gängigen Anaerobentöpfen. Sie können atmosphärische Bedingungen im Gefäß in weniger als 1 Minute erzeugen und den Grad der Sauerstoffverarmung wählen. Die Gasextraktion kann kontrolliert werden, um das Risiko einer Zelllyse zu reduzieren. Das PetriSphere System besteht aus einer mikroprozessorgesteuerten Gasregeleinheit, einer Membranvakuumpumpe und einem Gasreservoir-Anschluss, über den die Luft mit Stickstoff oder Kohlendioxid ersetzt werden kann. Durch einfaches Drücken der Start-Taste startet und läuft der Prozess vollautomatisch.
  • Zum Erstellen einer anaeroben Atmosphäre werden keine zusätzlichen Chemikalien benötigt
  • Spezielle Schnellverschlüsse ermöglichen eine bequeme, sichere und zeitsparende Bedienung
  • Anaerobe Atmosphäre in weniger als 3 Minuten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge