Verdünnungsset für Compact Dry
Lieferant: HYSERVE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1000888 1000889
710-0605EA 180 EUR InStock
710-0605 710-2046
Verdünnungsset für Compact Dry
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
Sterile Schalen zur leichten 10-fachen Verdünnung von Proben. Gefüllt mit 9 ml phosphatgepufferter Natriumchlorid-Lösung.
  • Kammern können auch einzeln verwendet werden
  • Leicht zu öffnen
  • Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lange Haltbarkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge