Count plates, Petrifilm™
Lieferant: 3M FOOD SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6490 6491 6492 6493 6407 6410 6417 6434 6435 6450 06402 06450 06404 06434 06457-MEM 06490 06493
710-0777EA 164 EUR InStock
710-0777 710-0778 710-0779 710-0780 710-3408 710-0770 710-3409 710-3406 710-3407 710-0849 XXXX06402 XXXX06450 XXXX06404 XXXX06434 XXXX06457-MEM XXXX06490 XXXX06493
Count plates, Petrifilm™
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Petrifilm™ stellt eine extrem kostengünstige, praktische und zuverlässige Nachweismethode für die Untersuchung von Geräten, Rohmaterialien, Lebensmittelprodukten und der Herstellungsumgebung dar und ermöglicht eine häufigere Überwachung der kritischen Kontrollpunkte. Schnelle und auf einfachem Weg bestätigte Ergebnisse liefern Ihnen die für richtige Entscheidungen notwendigen Informationen. Das Endergebnis besteht in einer höheren Produktqualität, besseren Prozesskontrolle und der allgemeinen Reduktion der Betriebskosten.
  • Schnelle und genaue Ergebnisse in 48 Stunden
  • Raumsparend
  • Petrifilm™-Platten lässen sich ebenfalls in vier Sekunden mit Hilfe des 3M™ Petrifilm™ Plate Readers ablesen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge