Petrischalengestelle, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5921-0060
710-4106EA 176 EUR InStock
710-4106
Petrischalengestelle, Nalgene®
Gestelle Spender für Petrischalen
Petrischalengestelle mit PC-Rahmen und weiße PC-Pfosten.
  • Glatte, abgerundete Ecken
  • Handgriffe und Gummifüße machen das Befördern sicher
  • Gestell kann hitzesterilisiert werden
Für volle Sichtbarkeit des Inhalts von Petrischalen. Nimmt bis zu 72 Kunststoffschalen (60×15 mm) auf. Einfacher Zusammenbau.
B×T×H: 203×298×152 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge