Kaliumhydrogensulfat, verschmolzenen Pulver, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
7112-20EA 0 EUR InStock
7112-20
Kaliumhydrogensulfat, verschmolzenen Pulver, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Melting Pt: 214 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 37.5 - 38.6 %
ACS - Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
ACS - Water (H₂O) ≤2.5 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge