Butylzinntrichlorid ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
71125.14 71125.22
71125.14EA 35.9 EUR InStock
71125.14 71125.22
Butylzinntrichlorid ≥96%
Butylzinntrichlorid
Purity: 96% CAS No.: 1118-46-3 Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3 Formula Weight: 282.17 Flash Point: 81°(178°F) Physical Form: Liquid Density: 1.693 Refractive Index: 1.5244 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Acrid Melting Point: -63° Boiling Point: 98°/10mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000515
Formel: C₄H₉Cl₃Sn
Siedepunkt: 98 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,693
Flash-Pt: 81 °C (178 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000515
CAS-Nummer: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge