Dioctylzinnoxid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
71193.14 71193.22 71193.36
71193.14EA 27.3 EUR InStock
71193.14 71193.22 71193.36
Dioctylzinnoxid
Dioctylzinnoxid
CAS No.: 870-08-6 Molecular Formula: (C8H17)2SnO Formula Weight: 361.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 245-248° dec. MDL No.: MFCD00013839
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.16 g/mol
Siedepunkt: 230
Melting Pt: 245…248 °C (Zers.)
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013839
CAS-Nummer: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge