Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

71480-100G 71480-500G
71480-100GEA 74.9 EUR InStock
71480-100G 71480-500G
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Supelco®
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat


Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225.31 g/mol
Melting Pt: 95…98.5 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&vid=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge