Dialysers, D-Tube™ and D-Tube96™
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
71505-3 71507-3 71504-3 71506-3 71510-3 71508-3 71509-3 71712-3 71713-3 71739-3 71739-4 71740-3 71740-4 71742-3 71742-4 71743-3 71743-4 71746-3 71746-4 71745-3 71745-4
71505-3EA 89.5 EUR InStock
71505-3 71507-3 71504-3 71506-3 71510-3 71508-3 71509-3 71712-3 71713-3 71739-3 71739-4 71740-3 71740-4 71742-3 71742-4 71743-3 71743-4 71746-3 71746-4 71745-3 71745-4
Dialysers, D-Tube™ and D-Tube96™
Röhrchen Dialyseröhrchen
D-Tube96™ Dialysers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyzer Mini in a 96-tube format. D-Tube Dialysers are easy to handle tubes with dual membranes providing a large surface area for fast, efficient dialysis. The membrane is ultra clean, EDTA-treated, regenerated cellulose that is sulfur and heavy metal-free.
  • Dual membrane surface for efficient dialysis
  • Convenient to use with single or multichannel pipette or robotic dispensing
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..