Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogensulfat, wasserfrei ∼95,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 26.08 EUR InStock
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Natriumhydrogensulfat, wasserfrei ∼95,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum, Fluka™
Natriumhydrogensulfat


Formel: HNaO₄S
Siedepunkt: Decomposes on heating
Dichte: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge