Natriumhydroxid, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
71694-5KG
71694-5KGEA 139.74 EUR InStock
71694-5KG
Natriumhydroxid, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1.390 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 319 °C
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97.0 - 100.5 %
pH Min. 11.0
Appearance of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Assay of Na₂CO₃ Max. 2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge