Swabs, Steriswabs®
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MW720
720-0142EA 199 EUR InStock
720-0142
Swabs, Steriswabs®
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Swabs with 45 mm breakpoint, dry or pre-moistened with sterile diluent.
  • Available in labelled tube or peel pouches
  • Triple wrapped and radiation sterilised
Designed for effective monitoring of sterility and contamination in clinically clean or sterile work areas.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge