Kryoboxen, PS
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T330-64
720-0503EA 94.3 EUR InStock
720-0503
Kryoboxen, PS
Boxen Kryoboxen
PS, weiß/transparent mit blauer Polyurethan-Schaumstoffeinlage.
  • Die Boxen können bei Temperaturen von ‒90 bis +80 °C verwendet werden
  • Stapelbar und können so platzsparend in Gefrierschränken, Kühlschränken und auf dem Arbeitstisch aufbewahrt werden
  • Aufdruck von Quadraten (nummeriert von 1 bis 64)
Ideal für bis zu 64 Reaktionsgefäße mit einer Kapazität von 0,5 bis 2 ml. Der transparente Deckel ermöglicht dem Benutzer das Identifizieren des Inhalts und die Markierungen am Unterteil gewährleisten die korrekte Ausrichtung des Deckels. Die Oberfläche kann mit Markern zur besseren Bestandsaufnahme beschriftet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge