Eindrückstopfen, VacuCap®
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 57 EUR InStock
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Eindrückstopfen, VacuCap®
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Die idealen Verschlüsse für Reagenz-, Proben- und Kulturröhrchen aus Glas und Plastik, LDPE, farbig.
  • Einwegverschlüsse als kostengünstige Alternative zu Standardverschlüssen
  • Dichtung mit doppeltem Flansch für festen und dichten Sitz
  • Farbcodiert zur Probenidentifizierung
Flexibel zum Schutz vor Aerosolen hochinfektiöser Mikroorganismen. Proben werden vor Kreuzkontamination und die Arbeitsumgebung vor Infektion durch Leckagen bewahrt. Die Dichtung mit doppeltem Flansch garantiert einen festen und dichten Sitz für eine Vielzahl von Anwendungen, inklusive Zentrifugation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge