Mechanischer Handzähler mit Totalisator
Lieferant: DENOMINATOR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1X3LT 1X6LT 1X9LT
720-0809EA 660 EUR InStock
720-0809 720-0810 720-0811
Mechanischer Handzähler mit Totalisator
Zellzähler und Durchflusszytometer Manuelle Zellzähler
Metal case mechanical cell counters that can count from 0 to 999.
  • Anti-slip strips
  • Reset button
  • Totalizer
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge