Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M508

Lieferant: Simport Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 504 EUR InStock
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M508
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer.

  • No need for biopsy pads
  • Cassettes have four square compartments each 13 mm
  • Cover and base have about 1676 square openings to maximise fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge