Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: RAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
350150-0100
720-1142EA 133.46 EUR InStock
720-1142
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
Indicator Ph and laboratory reagent use in histo-cytology
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MDL Number: MFCD00144257
CAS-Nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge