Urinsammelbecher mit Schraubdeckel
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
STDCUP/TEMP
720-1333EA 1.2 EUR InStock
720-1333
Urinsammelbecher mit Schraubdeckel
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Urinsammelbecher mit Schraubdeckel und Temperaturstreifen, um die Gültigkeit der Probe anzuzeigen. Mit Ausnahme des integrierten Bechers zur Verwendung mit allen Arten von Urin-Drogentests geeignet.
  • Für alle Versionen von Multipanel-Tests ausgelegt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge