Point of Care-Testsätze, Tumormarker
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FOBC
720-1345EA 51.2 EUR InStock
720-1345
Point of Care-Testsätze, Tumormarker
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Schnelltests zum Nachweis des prostataspezifischen Antigens (PSA) oder von okkultem Blut im Stuhl.
  • Results may indicate bowel problems
  • No need to avoid meat before testing
  • Very accurate to carry out a test apart from the sample
Bestellinformation: Comes with instructions.
Achtung! Bitte beachten: Do not use at home.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge