Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biopsiekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Micromesh™, M507T

Lieferant: Simport Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

M507-8T M507-9T M507-4T M507-10T M507-11T M507-12T M507-2T M507-3T M507-5T M507-6T M507-7T
720-1419EA 890 EUR InStock
720-1419 720-1420 720-1689 720-1411 720-1412 720-1413 720-1414 720-1415 720-1416 720-1417 720-1418
Biopsiekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Micromesh™, M507T
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Aus Acetylpolymer.

  • Mit vertieftem Deckel für mehr Platz
  • Keine Biopsie-Pads erforderlich
  • Ein großes quadratisches Fach: 27 mm² für Biopsienadeln
  • Mit 1676 quadratischen Öffnungen (0,38 mm²) für sehr kleine Proben geeignet
  • Integrierter Deckel
  • 45° Beschriftungsfeld; für automatische Beschriftungsgeräte geeignet

Verpackung: Die Kassetten sind zu 40 in Magazinen verpackt. Jede Box enthält 50 Magazine für insgesamt 2000 Kassetten.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge