Gewebe-Einbettkassetten, Macrosette®, M512
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M512
720-1627EA 822 EUR InStock
720-1627
Gewebe-Einbettkassetten, Macrosette®, M512
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Acetalpolymer.
  • Einweg-Kunststoffkassetten für größere Gewebeproben – selbe Größe wie Histosette® Kassette, aber doppelt so tief (12 mm)
  • Besonders resistent gegen histologische Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze für optimalen Flüssigkeitsaustausch
  • Eingebauter Deckel
  • Vorderseite 45° geneigt, zur Verwendung mit automatischen Etikettiersystemen
B×T×H: 41,1×28,5×13 mm
Verpackung: Jeder Karton enthält 3 Schachteln mit je 250 Kassetten.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge