Zytologie-Trichter zum Einmalgebrauch, CytoSep™, für SHANDON Cytospin® 4 Zytozentrifuge
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M964-10FW M964-20FW M965-10FW M965-20FW M965-10FT M964-10FT M964-20FW1
720-1863EA 1320 EUR InStock
720-1863 720-1864 720-1865 720-1866 720-1948 720-1945 720-2947
Zytologie-Trichter zum Einmalgebrauch, CytoSep™, für SHANDON Cytospin® 4 Zytozentrifuge
Trichter Cytologietrichter
Diese Einweg- Zytologie-Trichter/ Zytofunnel werden für das Auftragen einer dünnen Zellschicht auf einen Mikroskop-Objektträger mittels Zentrifugation verwendet. Der Auftragungsbereich für Zellen hat einen Durchmesser von ca. 6 mm (ca. 28 mm²). Wir bieten beide Versionen an: sowohl zur Verwendung mit dem wiederverwendbaren Metallclip als auch die Version mit integrierter Kunststoffbasis als komplette Einweglösung, z.B. bei infektiösen Proben.
  • Zur Verwendung ohne Metall-Clips in der Shandon CytoSpin® Zentrifuge sowie in kompatiblen Rotoren.
  • Durch mitgelieferte Kunststoffbasis (statt Metallclip) handelt es sich um eine komplette Einweglösung, zum Beispiel für hochinfektiöse Proben
  • Die vorbefestigten Filterkarten sorgen für gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse, jeder Zytologietrichter wird außerdem mit Deckel zum Verschluss des Trichters geliefert
  • Erspart aufwändige Dekontamination und Reinigung des Metallclips bzw. der Funnel und reduziert die Gefahr einer Kontamination bzw. Kreuzkontamination
720-1863: für Metallclip, mit weißer Filterkarte, für bis zu 0,5 ml Probevolumen.
720-1945: für Metallclip, mit brauner Filterkarte, für bis zu 0,4 ml zellarmer Proben, wie beispielweise Rückenmarksflüssigkeit.Diebraune Filterkarte sorgt für eine gleichmäßigere Ablagerung der Zellen durch langsamere Absorption von Flüssigkeiten.
720-2947:  für Metallclip, einzeln verpackt, geteilter Probentrichter für gleichzeitigen Auftrag von zwei Proben, mit weißer Filterkarte, für Probenvolumen von bis zu 0,5 ml.
720-1864: für Metallclip, geteilter Probentrichter für gleichzeitigen Auftrag von zwei Proben, mit weißer Filterkarte, für Probenvolumen von bis zu 0,5 ml.
720-1865: mit integriertem Kunststoffclip, komplette Einweglösung, mit weißer Filterkarte, für bis zu 0,5 ml Probevolumen.
720-1948: mit integriertem Kunststoffclip, komplette Einweglösung, mit brauner Filterkarte, für bis zu 0,4 ml zellarmer Proben, wie beispielweise Rückenmarksflüssigkeit. Die braune Filterkarte sorgt für eine gleichmäßigere Ablagerung der Zellen durch langsamere Absorption von Flüssigkeiten.
720-1866: mit integriertem Kunststoffclip, komplette Einweglösung, geteilter Probentrichter für gleichzeitigen Auftrag von zwei Proben mit weißer Filterkarte, für Probenvolumen von bis zu 0,5 ml.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge