Zytologie-Trichter, CytoSep™ für StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifugen
Lieferant: Simport Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M968-1
720-1972EA 117 EUR InStock
720-1972
Zytologie-Trichter, CytoSep™ für StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifugen
Trichter Cytologietrichter
CytoSep™ Zytologie-Trichter für die StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifuge ermöglichen eine sanfte Konzentration der Zellen in einem Bereich mit einem Durchmesser von 7 mm auf dem Objektträger, während Überstandmedien gleichzeitig über eine Filterkarte absorbiert werden. Fasst ein Probenvolumen von 50 bis 400 μl. Herstellung von Zell-Monoschicht-Präparaten in herausragender Qualität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge