VWR® Q Path® MicroStar V, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
720-2194EA 199 EUR InStock
720-2194 720-2195 720-2199 720-2197 720-2192 720-2193 720-2196 720-2198 720-2205
VWR® Q Path® MicroStar V, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit angeschweißtem Einwegdeckel, Lieferung in Spendern für 500 Kassetten. Drei Schachteln mit je 500 Kassetten.
  • Praktischer Gebrauch mit kleiner Öffnung
  • Beschriftung vorne und an beiden Seiten möglich
  • Kassette mit Lasche zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..