Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz, Omnifix®
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4613503F
720-2526EA 3.6 EUR InStock
720-2526
Wund- und Blasenspritzen mit Katheteransatz, Omnifix®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Aus Polypropylen , 3teilig. Leichtgängiger naturlatexfreier Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring und hochtransparentem Zylinder.
  • Wischfeste,gut ablesbare Graduierung
  • Sicherer Kolbenstopp
  • Katheteransatz, zentrisch
  • PVC und Latex-frei
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge