Feindosierungsspritzen, Omnican®-F
Lieferant: B. Braun
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9161502S
720-2560EA 74.6 EUR InStock
720-2560
Feindosierungsspritzen, Omnican®-F
Spritzen Spritzen, medizinisch
PP/PS-Feindosierungsspritzen, 1 ml, ideal für Tuberkulin-, Heparin- und Allergieuntersuchungen. Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen. Die integrierte Nadel (Ø 0,30 mm, Länge 12 mm, 30 G) verhindert Totraum und Arzneimittelverlust. PVC-frei.
  • Guter Kontrast, permanente schwarze Markierungen, in Abständen von 0,01 ml
  • Kolbendichtung, aus synthetischem Kautschuk – extrem langsames Aufziehen oder Injizieren, gleichmäßigere Kolbenbetätigung mit doppeltem Dichtungsring
  • Sicherer Kolbenstopp
  • Transparente Schutzkappe für Nadel
Verpackung: 100 pro Spenderkarton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge