Speci®-Ceps, Beheizte Pinzetten
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
720-2750EA 0 EUR InStock
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Beheizte Pinzetten
Pinzetten
Die Speci®-Ceps sind elektrisch beheizte Pinzetten für die Vorbereitung von histologischen oder histopathologischen Objektträgern.
  • Kontinuierlicher Gebrauch ohne Einstellen oder Beeinflussen der Temperatur des Mediums oder des Gewebes
  • Eine Aufrechterhaltung der richtigen Pinzettentemperatur ist nicht erforderlich, der Bediener kann sich ausschließlich auf die Gewebeausrichtung konzentrieren
  • Führt zu einer deutlichen Erhöhung der Produktivität
Damit die kalten Spitzen das flüssige Wachsmedium nicht verfestigen, muss die Pinzette wiederholt aus demMore Product Information
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..