Objektträger-Drucker, Signature®
Lieferant: Primera Technology Europe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
078105
720-2826EA 9730 EUR InStock
720-2826
Objektträger-Drucker, Signature®
Drucker Cassette and Slide Printers
Kompakter, wirtschaftlicher Thermotransferdrucker von Primera Technologies zum direkten Bedrucken von Objektträgern. Beschriftung von Hand oder schwierig anzubringende Etiketten gehören der Vergangenheit ein. Farbdruck ermöglicht dem Benutzer, nur weiße, matte Objektträger zu verwenden und trotzdem die farbliche Kennzeichnung/Differenzierung beizubehalten. Zu bedruckende Objektträger werden in eine Kassette für bis zu 100 Objektträger geladen.
  • On-Demand-Druck in Schwarz oder Farbe
  • Drucken von Text, Grafiken, Logos, linearen und 2D-Barcodes
  • 300 dpi Auflösung
  • Chemikalienbeständige Tinte
  • Geringeres Risiko nicht korrekt erkannter Etiketten
Druckgeschwindigkeit: Bis zu 9 Objektträger/Minute (eine Farbe); 5 Objektträger/Minute (Unifarben); 4 Objektträger/Minute (Mischfarben)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge