Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mikro-Kapillaren für Kapillarblut, Einmalgebrauch, minicaps

Lieferant: HIRSCHMANN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 111 EUR InStock
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Mikro-Kapillaren für Kapillarblut, Einmalgebrauch, minicaps
Pipetten Mikrokapillaren
Aus Original Schott-DURAN®. Genauigkeit (ab 5 µl) ±≤0,5 %, CV ±≤1 %. Mit Chargen-Nummer auf der Verpackung.

  • Fehlerfreies Füllen
  • Konformitätsbescheinigt entsprechend der gültigen Eichordnung
  • Entnahmefreundlicher Spenderverschluss mit Farbkodierung
  • Transportgerechte Verpackung

Verpackung: 100 minicaps sind in einem Glasfläschchen mit Spenderverschluss verpackt. 10 Fläschchen und eine Pipettiervorrichtung sind in einem Außenkarton verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge