Neocuproin Hemihydrat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72080-1G
72080-1GEA 28.1 EUR InStock
72080-1G
Neocuproin Hemihydrat, Supelco®
Neocuproin Hemihydrat
Formel: C₂₈H₂₆N₄O
MW: 434.53 g/mol
MDL Number: MFCD00149306
CAS-Nummer: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51050a32d317202b2f595c13f8e780d2d195c96&vid=b51050a32d317202b2f595c13f8e780d2d195c96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge