SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carboxylic Acid
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7211-03EA 393.21 EUR InStock
7211-03
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carboxylic Acid
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20 µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Ionische, basische Analyten.
Diese SPE-Säulen können im schwachen Kationenaustauschmodus verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge