Salzsäure 10%, BAKER, Laborreagens
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
7219.9060EA 588.92 EUR InStock
7219.9060
Salzsäure 10%, BAKER, Laborreagens
Salzsäure
Formel: HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 9.5 - 10.5 %
Appearance passes test
Free Chlorine max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 2 ppm
Identification passes test
Residue after Evaporation max. 0.01 %
Sulfates (as SO₄) max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge