N,N-Dimethylformamid ≥99,99995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), TraceSELECT™ für anorganische Spurenanalyse, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
72781-1L
72781-1LEA 174.64 EUR InStock
72781-1L
N,N-Dimethylformamid ≥99,99995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), TraceSELECT™ für anorganische Spurenanalyse, Riedel-de Haën™
N,N-Dimethylformamid
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS. Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance. The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 152…153 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57,5 °C (1.013.25 hPa)
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=fb9c58451426a2acf92f6525238f8198a167f088&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge