Extrabreite horizontale Mini-Elektrophoresesysteme, Owl™ D3-14 und A6
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D3-14
730-0109EA 1610 EUR InStock
730-0109
Extrabreite horizontale Mini-Elektrophoresesysteme, Owl™ D3-14 und A6
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Diese Systeme stellen eine einfache, praktische und schnelle Methode für das Screening einer Vielzahl von Proben auf einem einzigen Agarosegel dar. Ideal für das Screening von PCR-Proben, Plasmid-Vorbereitungen, Restriction Mapping und Klonierungen.
  • Auf einem Gel können 25 bis 200 Proben gleichzeitig aufgetragen werden; als Ergebnis erhalten Sie scharfe Bandenmuster ohne „Smiling“-Effekte
  • Speziell für das System entwickelte Kämme im Mikrotiterformat erleichtern das Aufbringen der Proben deutlich
  • Bei Verwendung der Kämme im Mikrotiterformat und einer Mehrkanalpipette können je 8 oder 12 Proben direkt von einer 96-Well-Mikrotiterplatte gleichzeitig aufgebracht werden. Dadurch wird der Transfer beschleunigt und das Risiko einer fehlerhaften Probenreihenfolge reduziert
Lieferumfang: Im jedes Systems sind eine Pufferkammer, ein SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromkabeln, ein abgedichtetes UV-durchlässiges Geltablett, ein externer Gießstand und 4 Kämme (Owl D3-14: 50 Zähne, Dicke 1,5 mm; Owl A6: 2×25 und 2×50 Zähne, Dicke 1,5 mm) enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge